Merck
SRA1
Sigma-Aldrich
Anisaldehyde solution
≥97.5% purity (GC), liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥14,300
¥14,300
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥14,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥14,300
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
製品名
Anisaldehyde solution,
詳細
Spray reagent
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
フォーム
liquid
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI Key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
アプリケーション
Excellent reagent for detecting a wide variety of natural products on TLC plates: steroids, prostaglandins, carbohydrates, phenols, glycosides, sapogenins, antibiotics, mycotoxins, antioxidants,[1] etc. A range of colors is produced on heating, adding a qualitative aspect to the detection process.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
52.0 °F - closed cup
引火点(℃)
11.1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of a probe for monitoring HSV1-tk
reporter gene expression using chemical exchange
saturation transfer MRI
Annon Bar
Nature (2013)
Jork, H., et al.
Thin Layer Chromatography: Reagents and Detection Methods, 195-198 (1990)
Yun-Hai Tao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(3), 592-595 (2005-11-18)
4-Hydroxybenzaldehyde (HBA) derivatives were examined as inhibitors for GABA transaminase (GABA-T) and succinic semialdehyde dehydrogenase (SSADH). Investigation of structure-activity relation revealed that a carbonyl group or an amino group as well as a hydroxy group at the para position of
Li Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(1), 154-163 (2011-12-06)
The binding between the estrogen receptor α (ER-α) and a variety of compounds in traditional Chinese formulae, Si-Wu-Tang (SWT) series decoctions, was studied using a stably-transfected human breast cancer cell line (MVLN). In 38 compounds tested from SWT series decoctions
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the