蒸気密度
4.7 (vs air)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI Key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
97063-VAR-F:
97063-1ML-F:
97063-5ML-F:
97063-BULK-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック