Merck
P4801
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrabromide
96%
別名:
Tetrakis(bromomethyl)methane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥22,000
100 G
¥43,600
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥22,000
100 G
¥43,600
About This Item
化学式:
C(CH2Br)4
CAS番号:
分子量:
387.73
Beilstein:
1679275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
crystals
bp
305-306 °C (lit.)
mp
158-160 °C (lit.)
密度
2.596 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCC(CBr)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h1-4H2
InChI Key
OYSVBCSOQFXYHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Pentaerythritol tetrabromide is generally used as a flexible organic linker to build three-dimensional molecular frameworks such as dendrimers[1] and metal-organic frameworks (MOFs).[2][3] It can also be used in the synthesis of spiropentane, which is the simplest spiro-cycloalkane.[4][5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4801-100G-A:
P4801-5G-A:
P4801-BULK-A:
P4801-25G-A:
P4801-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Imidazolium Oligomers with Planar and Stereo Cores and Their Antimicrobial Applications.
Yuan Y and Zhang Y
ChemMedChem, 12(11), 835-840 (2017)
Chemistry of Spiropentane. I. An improved synthesis of spiropentane.
Applequist D E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(11), 1715-1716 (1958)
Solvent-induced controllable synthesis, single-crystal to single-crystal transformation and encapsulation of Alq3 for modulated luminescence in (4, 8)-connected metal-organic frameworks.
Lan Y Q, et al.
Inorganic Chemistry, 51(14), 7484-7491 (2012)
A robust microporous metal-organic framework constructed from a flexible organic linker for acetylene storage at ambient temperature.
Xue Y S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(20), 10195-10199 (2012)
Combined Electron-Diffraction and Spectroscopic Determination of the Structure of Spiropentane, C5H8.
Sandwisch J W, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 121(26), 4923-4929 (2017)