Merck
388467
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリス(ブロモメチル)メシチレン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,400
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,400
About This Item
化学式:
(CH3)3C6(CH2Br)3
CAS番号:
分子量:
398.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
187-189 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1c(CBr)c(C)c(CBr)c(C)c1CBr
InChI
1S/C12H15Br3/c1-7-10(4-13)8(2)12(6-15)9(3)11(7)5-14/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
BHIFXIATEXVOQA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
388467-BULK:
388467-5G:
388467-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)