Merck
301043
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-1,4-butanediol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥16,100
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥16,100
About This Item
化学式:
HOCH2CH(Br)CH(Br)CH2OH
CAS番号:
分子量:
247.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
148-150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(Br)C(Br)CO
InChI
1S/C4H8Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChI Key
OXYNQEOLHRWEPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
301043-100G:
301043-25G:
301043-VAR:
301043-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)