Merck
P23954
Sigma-Aldrich
m-フェニレンジアミン
flakes, 99%
別名:
1,3-ジアミノベンゼン, 1,3-フェニレンジアミン, 1,3-ベンゼンジアミン, MPDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(NH2)2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
471357
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.62 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
99%
形状
flakes
自己発火温度
1040 °F
bp
282-284 °C
mp
64-66 °C
SMILES記法
Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
InChI Key
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
m-フェニレンジアミン(MPD)は芳香族ジアミンです。イソ-または塩化テレフタロイドおよび3,5-ジアミノ安息香酸または2,4-ジアミノベンゼン・スルホン酸(またはスルホン酸)と共重合すると、低温の溶液重合でコポリアミドが得られます。MPDは、炭素に担持した二元金属Ni-Pt触媒存在下でm-ジニトロベンゼンの水素化中に選択的に形成されることが報告されています。サイクリック・ボルタメトリー法が、硫酸溶液中でのアニリンとMPDの電気化学共重合を研究するための方法として提案されています。
アプリケーション
m-フェニレンジアミンは、
  • 本質的に電気伝導性を持つセミラダー構造のポリ(m-フェニレンジアミン-コ-2-ヒドロキシ-5-スルホン酸アニリン)半導体微粒子
  • ポリ塩化ビフェニルの磁気固相抽出(MSPE)用吸着剤として使用される、キトサン-ポリ(m-フェニレンジアミン)(CS-PPD) Fe3O4ナノコンポジット・ベースの抽出媒体
  • 化学酸化重合による一連のターポリマー
  • ポリアミド・ベースの薄膜コンポジット(TFC)膜
  • TFC逆浸透(RO)膜の合成に利用できる可能性があります。
その他情報
保存中に黒く変色することがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P23954-1KG:4548173205915
P23954-15KG:4548173205908
P23954-BULK:
P23954-100G:4548173205892
P23954-500G:4548173205922
P23954-25G:
P23954-VAR:
P23954-5G:4548173205939
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical copolymerization of aniline with m-phenylenediamine.
Mazeikiene R and Malinauskas A.
Synthetic Metals, 92(3), 259-263 (1998)
Sudakar Padmanaban et al.
Scientific reports, 7, 44796-44796 (2017-03-21)
Silver nanobelts (AgNBs) have attracted a great interest due to their excellent electrical conductivity and mechanical strength, leading a facile synthesis of these AgNBs in great demand. In here, we are reporting a simple, aqueous phase, size tunable synthesis of
Qie Gen Liao et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(29), 7571-7579 (2014-10-25)
A extraction medium based on chitosan-poly(m-phenylenediamine) (CS-PPD) @Fe3O4 nanocomposite was synthesized by chemical polymerization of m-phenylenediamine in the presence of chitosan coated magnetic nanocomposite, and for the first time, used as the sorbent for the magnetic solid-phase extraction (MSPE) of
Preparation and characterization of soluble terpolymers from m-phenylenediamine, o-anisidine, and 2, 3-xylidine.
Li X-G, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(22), 3989-4000 (2001)
Role of a co-metal in bimetallic Ni-Pt catalyst for hydrogenation of m-dinitrobenzene to m-phenylenediamine.
Telkar MM, et al.
Applied Catalysis A: General, 295(1), 23-30 (2005)