Merck
388459
Sigma-Aldrich
ヘキサキス(ブロモメチル)ベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,800
¥23,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,800
About This Item
化学式:
C6(CH2Br)6
CAS番号:
分子量:
635.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
295-297 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1c(CBr)c(CBr)c(CBr)c(CBr)c1CBr
InChI
1S/C12H12Br6/c13-1-7-8(2-14)10(4-16)12(6-18)11(5-17)9(7)3-15/h1-6H2
InChI Key
XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
388459-BULK:
388459-VAR:
388459-5G:
388459-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)