Merck
P6001
Sigma-Aldrich
p-フェニレンジアミン
98% (GC)
別名:
1,4-ジアミノベンゼン, 1,4-フェニレンジアミン, 1,4-ベンゼンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NH2)2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
742029
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
1.08 mmHg ( 100 °C)
詳細
anti-fade reagent
アッセイ
98% (GC)
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
InChI Key
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
p-フェニレンジアミンは以下の用途に使用されています:
  • ランゲルハンス様樹状細胞および自家T細胞におけるin vitroでの感作能の評価
  • マウス耳(背側)に塗布したときの全身性免疫学的効果の研究
  • Aβプラーク計測の試行時に冠状断面をカバースリップするグリセロールに添加
フルオレセインおよび他の蛍光色素の光退色を遅らせるため、退色防止試薬を蛍光顕微鏡の封入剤に添加します。
生物化学的/生理学的作用
p-フェニレンジアミンは皮膚にアレルギー反応を引き起こします。本化合物は、染毛剤に広く使用されます。本化合物は最終的にBandrowski塩基を生成し、それがアレルギーの主な原因であることが判明しています。p -フェニレンジアミンへの曝露は、皮膚炎、蕁麻疹、アナフィラキシーをもたらします。本化合物は電子供与体として働き、シトクロムcを還元することが知られています。
注意
保存中に薄黒くなります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6001-50G:4548173207278
P6001-250G:4548173207261
P6001-BULK:
P6001-VAR:
P6001-1KG:4548173207254
P6001-100G:4548173207247
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ying-Zhi Xu et al.
NAR cancer, 2(4), zcaa029-zcaa029 (2020-10-24)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is a molecularly heterogeneous group of malignancies with frequent genetic abnormalities. G-quadruplex (G4) DNA structures may facilitate this genomic instability through association with activation-induced cytidine deaminase (AID), an antibody diversification enzyme implicated in mutation of
In vitro evaluation of the sensitization potential of weak contact allergens using Langerhans-like dendritic cells and autologous T cells
Rougier N, et al.
Toxicology, 145(1), 73-82 (2000)
p-Phenylenediamine allergy: the role of Bandrowski's base
White JML, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 36(10), 1289-1293 (2006)
Identification and quantification of para-phenylenediamine in a temporary black henna tattoo
Brancaccio RR, et al.
American Journal of Contact Dermatitis : Official Journal of the American Contact Dermatitis Society, 13(1), 15-18 (2002)
A TgCRND8 mouse model of Alzheimer?s disease exhibits sexual dimorphisms in behavioral indices of cognitive reserve
Granger MW, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 51(3), 757-773 (2016)