Merck
226130
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1,2-プロパンジオール
97%
別名:
α-グリセロール ブロモヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,800
25 G
¥46,100
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,800
25 G
¥46,100
About This Item
化学式:
CH2BrCHOHCH2OH
CAS番号:
分子量:
154.99
Beilstein:
1719124
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI Key
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボニル官能基の保護試薬です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226130-VAR:
226130-BULK:
226130-25G:
226130-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A R Jones et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 16(1), 57-63 (1996-01-01)
(R,S)- and (R)-3-Bromopropan-1,2-diol (alpha-bromohydrin) produced diuresis and glucosuria when administered to male rats but had no effect on the metabolic activity of rat kidney tubules in vitro. The oxidation products (R,S)-3-bromolactate and 3-bromopyruvate produced brief phases of diuresis but not
A R Jones et al.
Journal of reproduction and fertility, 108(1), 95-100 (1996-09-01)
Boar spermatozoa incubated with glycerol 3-phosphate as substrate produced CO2 and an accumulation of dihydroxyacetone phosphate and fructose-1,6-bisphosphate. The rate of oxidation of glycerol 3-phosphate was decreased, as was the production of CO2 and the two glycolytic intermediates, in the