Merck
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリス(ブロモメチル)-2,4,6-トリエチルベンゼン
98%
別名:
2,4,6-Triethyl-1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,490
5 G
¥37,200
¥9,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,490
5 G
¥37,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21Br3
CAS番号:
分子量:
441.04
Beilstein:
7639256
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
98%
フォーム
crystals
官能基
bromo
SMILES記法
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689432-5G:
689432-VAR:
689432-BULK:
689432-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)