安全性情報
CRM47801
Supelco
Grain FAME Mix
certified reference material, in dichloromethane, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥21,400
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥21,400
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl arachidate
    Methyl behenate
    Methyl octanoate
    Methyl decanoate
    Methyl cis-11-eicosenoate
    Methyl elaidate
    Methyl cis-13-docosenoate
    Methyl heptadecanoate
    Methyl dodecanoate
    Methyl linoleate
    Methyl linolenate
    Methyl myristate
    Methyl myristoleate
    Methyl oleate
    Methyl palmitate
    Methyl palmitoleate
    Methyl pentadecanoate
    Methyl stearate
    Methyl tridecanoate
    すべて表示 (19)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47801:4548173339740
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.