アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
密度
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCN
InChI
1S/C7H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-8H2,1H3
InChI Key
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
126802-100G:
126802-VAR:
126802-25G:
126802-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック