Merck
359327
Sigma-Aldrich
N-ヘキシルメチルアミン
96%
別名:
N-メチルヘキシルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
115.22
Beilstein:
1731685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
密度
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCNC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
XJINZNWPEQMMBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N-ヘキシルメチルアミンは非環式二級アミンです。N-ヘキシルメチルアミンとスチレンとのルテニウム触媒反応が報告されています。N-ヘキシルメチルアミンと2-ビニルナフタレンとの遷移金属触媒による分子間ヒドロアミノ化が報告されています。
アプリケーション
N-ヘキシルメチルアミンは、ジアルキルジチオカルバマトカドミウム錯体Cd[S2CNRR′]2の合成に使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359327-10ML:
359327-VAR:
359327-2ML:
359327-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14286-14287 (2003-11-20)
A transition metal-catalyzed intermolecular hydroamination of vinylarenes with alkylamines is reported. The combination of Pd(O2CCF3)4, DPPF, and TfOH was the most effective catalyst of those tested. Control experiments without palladium, acid, or ligand all occurred in low yield. The reaction
The synthesis of SiO2@ CdS nanocomposites using single-molecule precursors.
Monteiro OC, et al.
Chemistry of Materials, 14(7), 2900-2904 (2002)
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(9), 2702-2703 (2004-03-05)
A ruthenium-catalyzed intermolecular, anti-Markovnikov hydroamination of vinylarenes with secondary aliphatic and benzylic amines is reported. The combination of Ru(cod)(2-methylallyl)2, 1,5-bis(diphenylphosphino)pentane, and triflic acid was the most effective catalyst of those tested. Control reactions conducted without ligand or acid did not