Merck
42358
Sigma-Aldrich
ジオクタデシルアミン
≥99.0% (NT)
別名:
DODA, ジステアリルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)17]2NH
CAS番号:
分子量:
521.99
Beilstein:
1801688
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (NT)
mp
71-73 °C
溶解性
water: soluble(lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3
InChI Key
HKUFIYBZNQSHQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
第2級アミンのジオクタデシルアミン(DODA)は、脂肪族アミン誘導体です。その生分解能が評価されています。 DODAは水性溶媒中で自己組織化して板状構造を形成することが観察されています。その立体構造に応じた部分的電荷分布が分析されています。 ジオクタデシルアミンのラングミュア単分子膜の状態図は特定されており、複数の研究によりpH 3.9を超えると単分子膜を形成しないことが確認されています。 DODAは、リポソーム、陽イオン性脂質、または脂質キレート剤の形成で使用されてきました。
アプリケーション
ジオクタデシルアミン(DODA)は、以下の合成における使用に適しています:
  • ジオクタデシルアミン-BCN(ビシクロ[6.1.0]ノニン)複合体。
  • ビスエチルノルスペルミン(BSP)の脂質誘導体。
  • 機能性VP(N-ビニルピロリドン)ポリマー。
以下の研究で使用される可能性があります:
  • ジスクシニミジル4,4′-アゾビス(4-シアノ吉草酸)との反応による4,4′-アゾビス(4-シアノ-N,N-ジオクタデシル)ペンタンアミド(DODA-501)の合成における反応体として。
  • ジオクタデシルヘプタペプチドの合成における試薬として。
  • 非極性溶媒中の金ナノ粒子(AuNP)のための相間移動・安定剤として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
42358-5G:
42358-1G:
42358-BULK:
42358-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Tagawa et al.
Bioconjugate chemistry, 10(3), 354-360 (1999-05-29)
Novel amphiphiles which carry many mannose residues as side chains were prepared by telomerization of N-methacryloylaminopropyl D-mannopyranoside (alpha:beta = 20:1), N-methacryloylaminohexyl D-mannopyranoside (alpha:beta = 20:1), or 3-(2-methacryloylaminoethylthio)propyl D-mannopyranoside (alpha:beta = 4:1) using a lipophilic radical initiator. The mannose-carrying amphiphiles incorporated
The dioctadecylamine monolayer: Textures, phase transitions, and dendritic growth.
Flores A, et al.
J. Chem. Phys. , 119(11), 5644-5653 (2003)
Samuel F Brockington et al.
The New phytologist, 207(4), 1170-1180 (2015-05-15)
Betalain pigments are unique to the Caryophyllales and structurally and biosynthetically distinct from anthocyanins. Two key enzymes within the betalain synthesis pathway have been identified: 4,5-dioxygenase (DODA) that catalyzes the formation of betalamic acid and CYP76AD1, a cytochrome P450 gene
Ab initio study of the influence of conformation on partial charge distribution of dioctadecylamine.
Huetz P, et al.
Chemical Physics Letters, 380(3), 424-434 (2003)
Emmanuelle Roux et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 91(8), 1795-1802 (2002-07-13)
The aim of this study was to characterize a pH-sensitive liposome formulation bearing a terminally alkylated N-isopropylacrylamide (NIPAM) copolymer with regard to its pH responsiveness, surface properties, and pharmacokinetics. The interacting forces between two lipid bilayers bearing the anchored NIPAM