安全性情報
8.08649
Sigma-Aldrich
Trioctylamine
for synthesis
別名:
Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H51N
CAS番号:
分子量:
353.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
214-242-1
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥92.5% (GC)
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥92.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
315 °C
mp
-39 °C
転移温度
flash point 168 °C
溶解性
<0.0001 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI Key
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体