Merck
93300
Sigma-Aldrich
トリス(2-エチルヘキシル)アミン
≥97.0% (GC)
別名:
2-Ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)-1-hexanamine, TEHA, Tri(2-ethylhexyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥14,000
¥14,000
単価¥32,900割引57%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥14,000
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]3N
CAS番号:
分子量:
353.67
Beilstein:
2087270
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0% (GC)
¥14,000
単価¥32,900割引57%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.451
密度
0.817 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCC(CC)CN(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-7-13-16-22(10-4)19-25(20-23(11-5)17-14-8-2)21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI Key
BZUDVELGTZDOIG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
93300-BULK:
93300-1L:
93300-250ML:
93300-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1