Merck
CDS023580
Sigma-Aldrich
ラゾパニブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23N7O2S
CAS番号:
分子量:
437.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
CN1N=C2C=C(N(C3=NC(NC4=CC=C(C(S(N)(=O)=O)=C4)C)=NC=C3)C)C=CC2=C1C
InChI
1S/C21H23N7O2S/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-21-23-10-9-20(25-21)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25)
InChI Key
CUIHSIWYWATEQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、本製品を化学物質のコレクションの一部として創薬研究に携わる研究者に提供しています。Sigma-Aldrichでは、本製品の分析データを収集していません。製品の同一性や純度を確認する責任は購入者が負うことになります。購入後の返品は受け付けられません。
SIGMA-ALDRICHと購入者の間の売買または契約に関するSIGMA-ALDRICHの標準規約に記載されている条項にかかわらず、SIGMA-ALDRICHは本製品を「現状のまま」販売し、(A)商品性の保証、(B)特定の目的に対する適合性の保証、または(C)法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習、またはそれ以外によって生じたものであれ、第三者の知的財産権の侵害に対する保証を含め、本製品に関する表明および保証を一切行いません。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS023580-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Rakesh Kumar et al.
Molecular cancer therapeutics, 6(7), 2012-2021 (2007-07-11)
With the development of targeted therapeutics, especially for small-molecule inhibitors, it is important to understand whether the observed in vivo efficacy correlates with the modulation of desired/intended target in vivo. We have developed a small-molecule inhibitor of all three vascular
Laura Hellinen et al.
Pharmaceutics, 12(6) (2020-06-21)
Interactions between drugs and melanin pigment may have major impacts on pharmacokinetics. Therefore, melanin binding can modify the efficacy and toxicity of medications in ophthalmic and other disease of pigmented tissues, such as melanoma. As melanin is present in many