アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
InChI
1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H
InChI Key
GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
エルロチニブ塩酸塩は抗腫瘍薬です。エルロチニブ塩酸塩は、ラパマイシン(mTOR)阻害、上皮成長因子受容体のダウンレギュレーション、および表皮間質性形質転換(EMT)抑制の機械的標的を調節します。
アプリケーション
エルロチニブ塩酸塩は、ヒトPANC-1膵癌細胞株におけるミトコンドリアの断片化を活性化するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
エルロチニブ塩酸塩は、受容体チロシンキナーゼEGFR(上皮成長因子受容体)の阻害剤です。非小細胞肺癌(NSCLC)の治療に臨床的に使用され、転移性膵臓癌の場合は組み合わせて使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2156-VAR:
SML2156-50MG:
SML2156-100MG:
SML2156-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical Methods for Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology (2011)
Carbohydrate polymers, 245, 116407-116407 (2020-07-29)
The present work was developed the pH dependent-aptamer AS1411 (APT) decorated and erlotinib (En) loaded chitosan nanoparticles (CSNPs) for promising non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) treatment. The characterization studies revealed that formulated APT-En-CSNPs were spherical in shape with size of 165.95
Cancer letters, 407, 93-105 (2017-08-22)
Overexpression and activation of receptor tyrosine kinases (RTKs), such as the insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) and the epidermal growth factor receptor (EGFR), are frequent phenomena in colorectal cancer (CRC). Here, we evaluated the effect and the cellular mechanisms
Cancer research, 57(21), 4838-4848 (1997-11-14)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) is overexpressed in a significant percentage of carcinomas and contributes to the malignant phenotype. CP-358,774 is a directly acting inhibitor of human EGFR tyrosine kinase with an IC50 of 2 nM and reduces EGFR
Excessive mitochondrial fragmentation triggered by erlotinib promotes pancreatic cancer PANC-1 cell apoptosis via activating the mROS-HtrA2/Omi pathways
Cancer Cell International, 18(1), 165-165 (2018)