Merck
Y0002090
Regorafenib monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
120 MG
¥27,600
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
120 MG
¥27,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H15ClF4N4O3 · H2O
CAS番号:
分子量:
500.83
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
regorafenib
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)F)Cl.O
InChI
1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
InChI Key
ZOPOQLDXFHBOIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)