Merck
BAF170940020
Scienceware® Aquet® liquid detergent
volume 20 x 20 mL , pouches
別名:
liquid detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F17094-0020
容量
20 x 20 mL , pouches
詳細
Safe for glassware, plastics and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
法的情報
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)