Merck
Z278491
Sigma-Aldrich
Detergent 8®、液体洗剤
pack of 3.8 L in 1EA
別名:
biodegradable detergent, non-ionic detergent, ultrasonic cleaner detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,040
¥18,040
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,040
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
¥18,040
Check Cart for Availability
詳細
Biodegradable
包装
pack of 3.8 L in 1EA
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1701-1 (3.8 L)
詳細
低発泡性イオンフリー洗剤
清掃用途:回路基板、電子部品、リン酸塩の影響を避けたい実験器具、原子炉キャビティ、精密機械部品、停電時の放射能汚染機器。FDA 認定。
以下の除去に使用されています:樹脂、ロジン、油脂、泥、汚れ、粉塵、残留物、融剤、化学物質、溶剤。
清掃対象表面:ガラス、金属、ステンレススチール、セラミック、プラスチック、および回路基板に推奨される腐食抑制製剤。銅、アルミニウム、銀、金などの軟質金属には、速やかにすすぎ洗いを行えば使用できます。アルミニウムは変色し、異種金属のガルバニック反応が起こる可能性があります。腐食テストを行うことをお勧めします。
洗浄方法:浸漬、スポンジや布による手洗い、超音波洗浄、器具洗浄機、噴射洗浄機、高圧洗浄機、定置洗浄による循環洗浄。
使用方法:手洗い、浸漬、超音波洗浄の場合、温水または熱水で 3 ~ 5 % 溶液を作ってください(1 ガロンあたり 4 ~ 6 オンスまたは 1 リットルあたり 30 ~ 50 mL)。溶液は通常油状で白濁しています。
保護手袋と保護メガネの着用をお勧めします。
噴射洗浄機の場合、2 % 溶液となるように(1 ガロンあたり 2.5 オンスまたは 1 リットルあたり 20 mL)熱水洗浄サイクルで洗剤を添加してください。ひどい泥汚れの場合、水温を高めにして洗剤の量を増やしてください。十分
にすすいでください—なるべく流水ですすいでください。
特に念入りに清掃する場合は、蒸留水、脱イオン水、または精製水で最終すすぎまたはすべてのすすぎを行ってください。ガラス、セラミック、プラスチック、金属の表面に幅広く使用できます。腐食テストを行うことをお勧めします。
生分解性。リン酸塩を含みません。すすぎ不要。残留物がありません。1ガロンの濃縮液から50ガロンの洗浄液を作ることができます。
特徴および利点
  • 生分解性で、有害なリン酸塩を含まないため、環境に配慮した製品です。
  • 低発泡性でイオンを含まない処方により、残留物を残さず、繊細な工業部品の清掃が可能です。
  • 強力な濡れ性と浸透力により時間を節約し、清掃効率を向上させます。
  • 幅広い表面から樹脂、油、汚れ、グリースを効果的に除去します。
  • FDA の認証を取得しており、安全および規制基準への準拠が保証されています。
  • 腐食テストに従う場合、アルミニウムや銀などの軟質金属と適合します。
  • 手動および自動の清掃システムの両方に適しており、柔軟な運用が可能です。
法的情報
Detergent 8 is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z278491-1EA:4548173921365
Z278491-BULK:
Z278491-4EAPW:
Z278491-4EA:
Z278491-1EAPW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the pH of product Z278491?
    1 回答
    1. The product has a pH of 11.0 for a 1% solution. It is recommended to dilute it at a ratio of 3:100.