安全性情報
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet®液体洗剤
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
別名:
cleabing concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
non-ionic
包装
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
メーカー/製品名
Bel-Art F17094-0030
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
詳細
実験用ガラス器具および光学用の中性pH湿潤剤および洗剤です。1%溶液に希釈されています。表面の膜とグリースを除去し、ガラス製品の完全な水はけを実現します。生分解性、無リン、非イオン性です。
法的情報
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
534.2 - 555.8 °F
引火点(℃)
279 - 291 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z273260-BULK:
Z273260-1EA:4548173353173
Z273260-1EAPW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chantelle Venter et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-07)
Progressive respiratory failure is seen as a major cause of death in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-induced infection. Relatively little is known about the associated morphologic and molecular changes in the circulation of these patients. In particular, platelet