Merck
BAF170940050
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 20 L ((5 Gal))
別名:
liquid detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 1 ea
pkg of 20 L ((5 Gal))
メーカー/製品名
Bel-Art F17094-0050
特徴および利点
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
  • 3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
法的情報
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cubitainer is a registered trademark of Zacros America, Inc.
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)