Merck
95314
Sigma-Aldrich
尿素過酸化水素
purum p.a., "rapid-soluble", tablet (1 g each)
別名:
過酸化水素-尿素付加物, カルバミドペルオキシド, パーカルバミド, 過酸化カルバミド 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(NH2)2 · H2O2
CAS番号:
分子量:
94.07
Beilstein:
3680414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
グレード
purum p.a.
フォーム
tablet (1 g each)
品質
"rapid-soluble"
組成
active oxygen, 15-17%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
90-93 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI Key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
固相分解を経る過酸化物源である反応剤[1]
酸化剤として用いる反応剤[2][3][4]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95314-1KG:4548173291086
95314-VAR:
95314-BULK:
95314-250G:4548173291093
95314-50G:4548173291109
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Donghua Alan Zhu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 100(8), 3529-3538 (2011-04-27)
Despite the fact that oxidation is the second most frequent degradation pathway for pharmaceuticals, means of evaluating the oxidative stability of pharmaceutical solids, especially effective stress testing, are still lacking. This paper describes a novel experimental method for peroxide-mediated oxidative
N. O. Mahmoodi, et al.,
Synthetic Communications, 40, 3181-3185 (2010)
T. Michel, et al.,
J. Mol. Catal. A: Chem., 340, 9-14 (2011)
Julie Nardi et al.
Sleep medicine, 13(8), 1056-1065 (2012-07-31)
Inspiratory unintentional leaks (IULs) during noninvasive ventilation (NIV) adversely affect the sleep and the effectiveness of mechanical ventilation (MV). The aim of this study was to assess the effects of nocturnal IULs in Duchenne muscular dystrophy (DMD) patients with a
Rafael Francisco Lia Mondelli et al.
Journal of applied oral science : revista FOB, 20(4), 435-443 (2012-10-04)
This study evaluated color change, stability, and tooth sensitivity in patients submitted to different bleaching techniques. In this study, 48 patients were divided into five groups. A half-mouth design was conducted to compare two in-office bleaching techniques (with and without