Merck
P4809
Sigma-Aldrich
リン酸-クエン酸バッファー
tablet
別名:
PCR バッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 TABS
¥23,700
100 TABS
¥43,000
¥23,700
単価¥29,700割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 TABS
¥23,700
100 TABS
¥43,000
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥23,700
単価¥29,700割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
tablet
品質水準
pH
4.5-5.5 (1 tablet/100mL in water)
溶解性
water: soluble
保管温度
room temp
詳細
リン酸-クエン酸バッファーは、o-フェニレンジアミン二塩酸塩(OPD)やテトラメチルベンジジン(TMB)などの可溶性西洋ワサビペルオキシダーゼ基質と併用される一般的なバッファーです。優れた干渉能でpHを5.0にします。リン酸-クエン酸バッファータブレットは、0.05 Mのリン酸-クエン酸(pH 5.0)緩衝液を調製するのに使用できます。このタブレットは、リン酸クエン酸緩衝液の合成の迅速で便利かつ正確な方法となります。このタブレットにより、バッファー調製における個々の成分の計量といった時間のかかる面倒なプロセスが不要になります。[1]リン酸-クエン酸バッファータブレットは、性能とロット間一貫性を確保するために、厳格な物理的・化学的仕様に従って最高品質の成分から製造されています。リン酸‐クエン酸バッファータブレット(pH 5.0)は、イムノアッセイ法の基質バッファーとして処方されています。
アプリケーション
  • 非破壊的手法によるラクダ乳の凝固におけるプロテアーゼの新たな供給源としてのイラクサの葉(Urtica dioica)の特性評価:この研究では、酵素抽出プロセスにおいてリン酸クエン酸バッファーを使用することで、植物由来酵素の安定性と活性を維持し、乳製品に対する天然凝固剤の開発におけるその重要な役割を実証しています(Bouazizi et al., 2022)。
  • 非増殖型結核菌に対する化合物の殺菌活性を測定するための、迅速かつ低 pH の栄養ストレスアッセイ:リン酸クエン酸バッファーを使用したこの研究では、休眠状態の結核菌に対する抗菌剤の効力を評価するための低 pH 栄養ストレスアッセイを開発し、薬剤開発のための重要なツールを提供しています(Early et al., 2019)。
  • ポビドンヨード点眼液 5 の各種製剤における遊離ヨウ素の測定:この調査では、リン酸クエン酸バッファーを使用して、眼科用溶液中のヨウ素の安定性と放出を測定し、眼科用製品の有効性と安全性を確保する上でのその重要性を強調しています(Prado et al., 2019)。
再構成
1錠を100 mLの脱イオン水に溶解させると、25°CでpH 5.0の0.05 M クエン酸リン酸バッファーが得られます。室温で保存してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P4809-4TAB:
P4809-4TAB-KC:
P4809-50TAB:
P4809-VAR:
P4809-100ML:
P4809-100TAB:
P4809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vivo experimental model of orthotopic dental pulp regeneration under the influence of photobiomodulation therapy.
Maria Stella Moreira et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 166, 180-186 (2016-12-09)
Antonino Tuttolomondo et al.
Oncotarget, 8(37), 61415-61424 (2017-10-06)
Anderson-Fabry disease (AFD) is an inborn lysosomal enzymopathy resulting from the deficient or absent activity of the lysosomal exogalactohydrolase, α-galactosidase A. This deficiency, results in the altered metabolism of glycosphingolipids which leads to their accumulation in lysosomes, thus to cellular
Rose, N., et al.
Manual of Clinical Laboratory Immunology, 106-106 (1986)
Giuseppe Mangialardi et al.
Diabetologia, 62(7), 1275-1290 (2019-04-20)
Previous studies have shown that diabetes mellitus destabilises the integrity of the microvasculature in different organs by damaging the interaction between pericytes and endothelial cells. In bone marrow, pericytes exert trophic functions on endothelial cells and haematopoietic cells through paracrine
A S de Mello et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2011, 132581-132581 (2011-06-11)
The Epstein-Barr virus (EBV) was used as an agent of B lymphocyte proliferation for subsequent diagnosis of lysosomal storage disease. Due to the constant handling of long-preserved samples in our cell bank, we decided to observe the behavior and then
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Can this tablet be used for coagulation of. Milk for making cheese
    1 回答
    1. This product is intended primarily for laboratory research purposes unless otherwise stated. This product not to be used for any other purposes, including but not limited to, in vitro diagnostic purposes, in foods, drugs, medical devices or cosmetics for humans or animals or for commercial purposes.