由来生物
Streptomyces tenebrarius
フォーム
powder
有効性
634-739 μg per mg
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hygroscopic.)
色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9.H2O4S/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18;1-5(2,3)4/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
InChI Key
ZEUUPKVZFKBXPW-TWDWGCDDSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用機序:70Sリボソ-ムサブユニットに結合してトランスロケ-ションを阻害し、ミスコ-ディングを誘発します。
活性スペクトル:グラム陰性菌。腸球菌に対しては効果を示しません。
包装
注意
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T1783-VAR:
T1783-500MG:
T1783-BULK:
T1783-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.