Merck
04078
Sigma-Aldrich
尿素過酸化水素
powder, 15-17% active oxygen basis
別名:
カルバミドペルオキシド, パーカルバミド, 過酸化カルバミド 水和物, 過酸化水素-尿素付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,910
500 G
¥20,600
¥9,910
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,910
500 G
¥20,600
About This Item
化学式:
CO(NH2)2 · H2O2
CAS番号:
分子量:
94.07
Beilstein:
3680414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,910
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質水準
フォーム
powder
組成
active oxygen, 15-17%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
85-90 °C (dec.)
90-93 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI Key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過酸化水素–尿素付加物は、同量の過酸化水素(H2O2)と尿素(CO(NH2)2)で構成される化合物です。UHPは過酸化カルバミドとも呼ばれ、漂白や消毒、酸化反応のための過酸化水素の固体源として工業生産されています。[1]
アプリケーション
過酸化水素–尿素付加物は、酸化剤として使用されます。[2]
過酸化物の供与源として固体分解を受ける反応体[3]
酸化剤として使用される反応体[4][5][6]
特徴および利点
過酸化水素–尿素(HPU)付加物は:
  • 安価です
  • 市販されています
  • 安定した固体です[7]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04078-BULK:
04078-100G:4548173101385
04078-VAR:
04078-500G:4548173101392
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Small-Scale Detonation of Industrial Urea-Hydrogen Peroxide (UHP )
Halleux F, et al.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 47(2), e202100250-e202100250 (2022)
Highly efficient epoxidation of propylene to propylene oxide over TS-1 using urea+ hydrogen peroxide as oxidizing agent
Cheng W, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 255(2) , 343-346 (2008)
N. O. Mahmoodi, et al.,
Synthetic Communications, 40, 3181-3185 (2010)
Solvent, metal and halogen-free synthesis of sulfoxides by using a recoverable heterogeneous urea-hydrogen peroxide silica-based oxidative catalytic system
Azizi M, et al.
Catalysis Communications, 100, 62-65 (2017)
T. Michel, et al.,
J. Mol. Catal. A: Chem., 340, 9-14 (2011)