Merck
P0290
Sigma-Aldrich
フェノールレッド 溶液
0.5%, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
Phenolsulfonphthalein solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
liquid
濃度
0.5%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
SMILES記法
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)(C4=CC=C(O)C=C4)O1)=O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI Key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノールレッドは、トリフェニルメタン色素のクラスに属しており、繊維工業において広く使用されています。
アプリケーション
フェノールレッド溶液は、次の用途で使用されています:
  • ゼブラフィッシュ卵のマイクロインジェクションのためのトレーサー色素として
  • マウス胚の調製のためのmMW培地の成分として
  • Versene-エチレンジアミン四酢酸(EDTA)溶液の調製
  • 細胞の代謝機能を評価するための解糖ストレステスト(GST)およびミトコンドリアストレステスト(MST)におけるダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)のpH指示薬として。
生物化学的/生理学的作用
フェノールレッド溶液は、培養培地のpH指示薬として機能します。フェノールレッド溶液は、pH 6.4以下では黄色、pH 8.2以上では赤色に変色する、培養培地のpH指示薬として機能します。これにより、培養の健康を迅速かつ簡単に評価することができます。培養培地のpH指示薬としての用途に加えて、フェノールレッドはさまざまな実験において、ヒトのペルオキシダーゼ酵素活性と細胞の過酸化水素レベルを検出するために使用されます。
特徴および利点
哺乳動物の細胞培養に適した、高品質で内毒素検査済みの溶液
調製ノート
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水を用いて調製されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P0290-BULK:
P0290-100ML:
P0290-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natacha Merindol et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 128, 104423-104423 (2020-05-18)
Rapid and reliable screening of SARS-CoV-2 is fundamental to assess viral spread and limit the pandemic we are facing. In this study, we compared direct rRT-PCR method (without RNA extraction) using SeeGene AllplexTM 2019-nCoV rRT-PCR with the RealStar® SARS-CoV-2 rRT-PCR
Shivshankar R Mane et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(36), e1801571-e1801571 (2018-08-07)
Recent advances in super-resolution microscopy and fluorescence bioimaging allow exploring previously inaccessible biological processes. To this end, there is a need for novel fluorescent probes with specific features in size, photophysical properties, colloidal and optical stabilities, as well as biocompatibility
Katrin Daniel et al.
Nature communications, 9(1), 3297-3297 (2018-08-19)
The conditional and reversible depletion of proteins by auxin-mediated degradation is a powerful tool to investigate protein functions in cells and whole organisms. However, its wider applications require fusing the auxin-inducible degron (AID) to individual target proteins. Thus, establishing the
Tina Cheng et al.
Micron (Oxford, England : 1993), 129, 102782-102782 (2019-11-28)
Infection of zebrafish with natural pathogen Mycobacterium marinum is a useful surrogate for studying the human granulomatous inflammatory response to infection by Mycobacterium tuberculosis. The adaptive immune system of the adult stage zebrafish offers an advance on the commonly used
Ngoc Tung Tran et al.
STAR protocols, 1(1), 100028-100028 (2020-07-21)
Mutations that accumulate in self-renewing hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) can cause severe blood disorders. To model such disorders in mice, we developed a CRISPR/Cas9/adeno-associated virus (AAV)-based system to knock in and repair genes by homologous recombination in mouse