グレード
battery grade
品質水準
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27.0 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Fluorinated electrolytes for Li-ion battery: An FEC-based electrolyte for high voltage LiNi0.5Mn1.5O4/graphite couple.
Hu Libo, et al.
Electrochemical Communications, 35, 76-79 (2013)
Electrochemical investigation of carbonate-based electrolytes for high voltage lithium-ion cells.
Hu Libo, et al.
Journal of Power Sources, 236, 175-180 (2013)
Fluorinated electrolytes for 5 V lithium-ion battery chemistry.
Zhang Z, et al.
Energy & Environmental Science, 6, 1806-1810 (2013)
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。