安全性情報
934836
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate 溶液
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.95% trace metals basis
別名:
1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiPF6
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352600
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(LiPF6 1.2 M)
不純物
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
clear colorless to faint yellow
密度
1.24733 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
バッテリーグレード 1.2 M LiPF6 EC/DMC=30/70 (w/w) + 1wt.% VCは、リチウムイオン電池用電解液です。エチレンカルボナート(EC)、ジメチルカルボナート(DMC)、ビニレンカルボナート(VC)の混合物に、濃度1.2 Mのヘキサフルオロリン酸リチウムが含有しています。バッテリーグレード電解液は、水分、酸分、金属不純物が最小限になるよう厳密に精製されています。不活性、乾燥条件下でアルミニウム容器にパッケージされています。
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
1.2 M LiPF6 EC/DMC=30/70 (w/w) + 1wt.%VC、バッテリーグレードの電解質溶液は、リチウムイオン電池での使用において優れた安全性、熱的安定性、電池性能が得られるように設計されています。エチレンカルボナート(EC)、ジメチルカルボナート(DMC)、ビニレンカルボナート(VC)の組成により、優れた電気化学的安定性および低粘度が得られます。VC添加剤は、固体電解質界面(SEI)の形成に寄与し、高温作動条件下での性能向上および熱損傷に対する耐性を強化します。また、DMCの低粘性とその燃焼特性により、一般的に使用されているEMC組成の電解液とは異なる特性を示します。本電解液は、グラファイト、金属リチウム、LFP、NMCなど、さまざまな正極および負極材料と互換性があり、電気自動車からポータブル電子機器に至るまで、さまざまな用途に対応した柔軟なバッテリー設計オプションを提供します。[1]
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934836-VAR:
934836-BULK:
934836-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermoresponsive Electrolytes for Safe Lithium-Metal Batteries
Jiang F N, et al.
Advanced Materials, 35, e2209114-e2209114 (2023)
Effect of Vinylethylene Carbonate and Fluoroethylene Carbonate Electrolyte Additives on the Performance of Lithia-Based Cathodes
Lee S Y, et al.
ACS Omega, 5, 3579-3587 (2020)
Understanding Fluoroethylene Carbonate and Vinylene Carbonate Based Electrolytes for Si Anodes in Lithium Ion Batteries with NMR Spectroscopy
Jin Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140, 9854-9867 (2018)