安全性情報
930156
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム溶液
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w), battery grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≤99.95% trace metals basis
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and dimethyl carbonate is a class of electrolytic solution material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries.[1] [2] Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. [3] These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
930156-VAR:
930156-100ML:
930156-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Electrochemical investigation of carbonate-based electrolytes for high voltage lithium-ion cells.
Hu Libo, et al.
Journal of Power Sources, 236, 175-180 (2013)
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries.
Kang Xu
Chemical reviews, 104(10), 4303-4417 (2005-01-27)
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。