安全性情報
934844
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム溶液
greener alternative
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.5% trace metals basis
別名:
1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352600
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.2 M (LiPF6)
不純物
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
clear colorless to faint yellow
密度
1.21741 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
1.2 M LiPF6 EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC、バッテリーグレード電解液は、リチウムイオン電池用に特別に設計されています。この電解液は、エチレンカルボナートおよびエチルメチルカルボナートとの混合液にビニレンカルボナートが添加された高濃度ヘキサフルオロリン酸リチウム溶液で、優れた電池性能を確保します。バッテリーグレード電解液は、水分、酸分、金属不純物が最小限に抑えられています。不活性、乾燥条件下でアルミニウム容器にパッケージされています。
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
1.2 M LiPF6 EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC、バッテリーグレード電解液は、リチウムイオン電池での使用において優れた安全性、熱的安定性、電池性能が得られるように設計されています。エチレンカルボナート(EC)、エチルメチルカルボナート(EMC)、ビニレンカルボナート(VC)を精密に配合することにより、優れた電気化学的安定性および低粘度が得られます。さらに、VC添加剤は、電池作動中の固体電解質界面(SEI)の形成に寄与し、高い動作温度でのレート特性やサイクル性能などを改善します,。本電解液は、グラファイト、リチウム金属、シリコン、LFP、NMCをはじめとする広範囲の正極および負極材料に適合し、幅広い用途に対応する汎用性の高い電池設計オプションを提供します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934844-BULK:
934844-VAR:
934844-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of Vinylethylene Carbonate and Fluoroethylene Carbonate Electrolyte Additives on the Performance of Lithia-Based Cathodes
Lee S Y, et al.
ACS Omega, 5, 3579-3587 (2020)
Analysis of Vinylene Carbonate (VC) as Additive in Graphite/LiNi0.5Mn1.5O4 Cells
Pritz D, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164, A2625-A2635 (2017)
Fluoroethylene Carbonate and Vinylene Carbonate Reduction: Understanding Lithium-Ion Battery Electrolyte Additives and Solid Electrolyte Interphase Formation
Alison L, et al.
Chemistry of Materials, 28, 8149?8159-8149?8159 (2016)