Merck
456373
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモ-3-ヘキシルチオフェン
97%
別名:
2,5-Dibromo-3-hex-1-ylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,600
25 G
¥57,200
¥16,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,600
25 G
¥57,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14Br2S
CAS番号:
分子量:
326.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
密度
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C10H14Br2S/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(11)13-10(8)12/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-ジブロモ-3-ヘキシルチオフェンは、共役ポリチオフェンベースの系を有する2,5結合伝導性ポリマーであり、制御可能なバンドギャップを有します。[1][2]
アプリケーション
5,5′-ジブロモ-3,3′-ジヘキシル-2,2′-ビチオフェンと共に単量体として使用し、有機エレクトロニクスベースの用途に用いるレジオレギュラーP3HT-レジオ対称P3HT(二ブロックポリマー)を合成できます。[3]また、光触媒としての使用が考えられるP3HTの合成に使用できます。[4]
伝導性ポリマー前駆体。[5]
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
456373-25G:
456373-250MG:
456373-BULK:
456373-1G:
456373-5G:
456373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Charge Transport in Conjugated Polymers with Pendent Stable Radical Groups.
Zhang Y, et al.
Chemistry of Materials (2018)
Uniform electroactive fibre-like micelle nanowires for organic electronics.
Li X, et al.
Nature Communications, 8(22), 15909-15909 (2017)
Evidence of Ni (0) complex diffusion during grignard metathesis polymerization of 2, 5-dibromo-3-hexylthiophene.
Achord BC and Rawlins JW
Macromolecules, 42(22), 8634-8639 (2009)
Paulina Powroznik et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(2) (2020-01-19)
In the present work, we report the use of regioregular poly(3-hexyltiophene) polymer (RR-P3HT) as a potential light-activated material for sensing the chemical nerve agent simulant dimethyl methylphosphonate (DMMP). The electrical response of thick films of RR-P3HT, deposited by spray-coating method
Regioregular poly (3-alkylthiophene) conducting block copolymers.
Iovu MC, et al.
Polymer, 46(19), 8582-8586 (2005)
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。