Merck
403547
Sigma-Aldrich
3,6-ジ-2-ピリジル-1,2,4,5-テトラジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,790
5 G
¥18,800
¥5,790
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,790
5 G
¥18,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N6
CAS番号:
分子量:
236.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,790
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H8N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
InChI Key
JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3,6-ジ-2-ピリジル-1,2,4,5-テトラジンは、高速振動ミリング技術によって、フラーレンC60と固相反応します。[1] これは、逆電子要求ディールスアルダー反応で電子欠乏ジエンとして機能します。[2]
3,6-ジ-2-ピリジル-1,2,4,5-テトラジン(DPTZ)と、CuSO4.6H2OおよびCu(Ac)2.H2Oとのソルボサーマル反応により、銅含有配位ポリマーが得られます。[3] モルホリンのエナミン誘導体および5-、6-、7-および8員環式ケトンと反応して、ピリダジン誘導体が得られます。[4]
アプリケーション
3,6-ジ-2-ピリジル-1,2,4,5-テトラジンは、次の用途で使用されます:
  • 金属補助加水分解による単核、環状四核、および1次元らせん鎖Cu(II)錯体の調製[5]
  • 新規環状四核ZnII錯体の合成[6]
  • アルケンまたはアルキンとの逆電子要求ディールスアルダー反応による置換3,6-ジ(2-ピリジル)ピリダジンの合成[2]
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
403547-100G:
403547-5G:
403547-VAR:
403547-BULK:
403547-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A spontaneously resolved chiral molecular box: a cyclic tetranuclear ZnII complex with DPTZ (DPTZ= 3, 6-di-2-pyridyl-1, 2, 4, 5-tetrazine).
Bu X, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 11, 971-972 (2000)
Synthesis and properties of five unexpected copper complexes with ring-cleavage of 3, 6-di-2-pyridyl-1, 2, 4, 5-tetrazine by one pot in situ hydrothermal reaction.
Cui J, et al.
CrystEngComm, 14(6), 2258-2267 (2012)
Synthesis and Characterization of Novel Substituted 3, 6-Di (2-pyridyl) pyridazine Metal-Coordinating Ligands.
Hoogenboom R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(24), 4887-4896 (2003)
Diels-Alder reactions of 3, 6-diphenyl-1, 2, 4, 5-tetrazine and 3, 6-di (2-pyridyl)-1, 2, 4, 5-tetrazine with some 1-morpholinocycloalkenes.
Adnan Atfah M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26(3), 717-719 (1989)
Structure of the Hydration Product of the C60-Di (2-pyridyl)-1, 2, 4, 5-tetrazine Adduct.
Murata Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 76(8), 1669-1672 (2003)