Merck
205680
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon support
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
Matrix
activated carbon support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
炭素上のパラジウム(Pd/C)(5 wt. %ローディング(乾燥ベース)、マトリックス活性炭担体)は、以下のようなさまざまな用途に使用できます。
  • 温室効果ガスとして知られるジクロロジフルオロメタン(CCl2F2)の水素化脱塩素反応の触媒
  • イオン性液体におけるハロゲン化アリールのHeck(ヘック)反応の触媒
  • 直接ギ酸燃料電池(DFAFC)を製造するためのアノード触媒
  • メタノールを酸化するための費用対効果の高い電極触媒
  • 水素を製造するための化学的水素化物の接触水素化に
  • 鈴木・宮浦反応の触媒
本製品はメルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
205680-10G:
205680-BULK:
205680-VAR:
205680-100G:
205680-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soosan Kim et al.
Journal of hazardous materials, 392, 122464-122464 (2020-03-21)
The accumulation of industrial plastic waste in the environment is a global growing concern. Thermochemical process is a preferred method to dispose plastic waste mainly because it can reduce volume of the waste; however, the thermochemical disposal of plastic waste
Svilen P Simeonov et al.
ChemSusChem, 12(12), 2748-2754 (2019-05-06)
A new scalable synthesis of pentane-1,2,5-triol from the furanics platform has been developed. Excellent yields of up to 92 % are obtained under flow conditions by using readily available catalysts from the existing pool. The strategy exploits the highly functionalized Achmatowicz
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)