アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
mp
226-228 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC[C@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
アプリケーション
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
905305-50MG:
905305-VAR:
905305-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Nagorny group designs SPIROL-based ligands for efficient catalysis, focusing on asymmetric transformations.