Merck
700851
Sigma-Aldrich
(S)-Xyl-SDP
別名:
(S)-(-)-7,7'-ビス[ジ(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-1,1'-スピロビインダン, (S)-(-)-7,7'-ビス[ジ(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビインデン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥47,760
¥47,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥47,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H50P2
CAS番号:
分子量:
700.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥47,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D −62.0°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reagent type: ligand
mp
>300 °C
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8)c56)c34
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
InChI Key
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700851-50MG:
700851-BULK:
700851-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)