Merck
700754
Sigma-Aldrich
(R)-SDP
別名:
(R)-(+)-7,7′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-2,2′,3,3′-テトラヒドロ-1,1′-スピロビインデン, (R)-7,7′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-スピロビインダン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥38,200
¥38,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥38,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H34P2
CAS番号:
分子量:
588.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reagent type: ligand
mp
198-203 °C
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
InChI Key
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700754-50MG:
700754-VAR:
700754-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)