Merck
708933
Sigma-Aldrich
1,1'-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)フェロセン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H52FeP2
CAS番号:
分子量:
578.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
138 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C17H26P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*7-8,13-16H,1-6,9-12H2;
InChI Key
LVWMUECONASIMT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708933-VAR:
708933-1G:
708933-250MG:
708933-BULK:
試験成績書(COA)