アッセイ
≥94%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +11°, c = 0.5 in chloroform
mp
168-172 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C1Oc2ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c(c2O1)-c5c6OCOc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C38H28O4P2/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-24H,25-26H2
InChI Key
RZZDRSHFIVOQAF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ニッケル触媒によるケトンのクロロアレーンとの不斉α-アリール化およびヘテロアリール化
- オレフィン異性化/Rhが触媒するエニンのエナンチオ選択的分子内アルダーエネ反応を介する、ジヒドロベンゾフランとジヒドロナフトフランのエナンチオ選択的合成
- 金が触媒する立体選択的分子内ヒドロアリール化による、軸キラルなビアリール化合物の調製
- ルテニウム錯体を触媒とするシリルブタジエンへのアルコールおよびアルデヒドの不斉付加によるキラルなシリル化ホモアリルアルコールおよびジオールの調製
- ブレンステッド酸とパラジウムBINAP錯体が触媒する、アルデヒドを用いたインドールの逐次縮合不斉水素化による、キラルな3-アルキル‐置換インドリンの調製
- ロジウムが触媒する、1,6-ジインまたは1,6-エニンによる1,3-ジカルボニル化合物の不斉形式オレフィン化または付加環化反応
WGK
WGK 3
Jan Code
692395-VAR:
692395-50MG:
692395-100MG:
692395-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago