Merck
692379
Sigma-Aldrich
(R)-DM-BINAP
別名:
(R)-(+)-1,1'-ビナフタレン-2,2'-ジイル)ビス[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン], (R)-(+)-2,2′-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-1,1′-ビナフチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H48P2
CAS番号:
分子量:
734.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
光学活性
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
mp
187-191 °C
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChI Key
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692379-100MG:
692379-50MG:
692379-VAR:
692379-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago