アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
mp
226-228 °C
SMILES記法
CC[C@@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
InChI
1S/C43H38O2P2/c1-3-37-35-27-17-29-39(46(31-19-9-5-10-20-31)32-21-11-6-12-22-32)41(35)43(44-37)42-36(38(4-2)45-43)28-18-30-40(42)47(33-23-13-7-14-24-33)34-25-15-8-16-26-34/h5-30,37-38H,3-4H2,1-2H3/t37-,38-,43-/m1/s1
InChI Key
PRORVWYPBRMLLA-FFUXEPPCSA-N
アプリケーション
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
905240-VAR:
905240-BULK:
905240-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Nagorny group designs SPIROL-based ligands for efficient catalysis, focusing on asymmetric transformations.