Merck
697753
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
95%
別名:
(1S,2S)-(+)-ビス[(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィノ]エタン, (S,S)-1,2-エタンジイルビス[(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィン], (S,S)-1,2-ビス[(2-メトキシフェニル)(フェニルホスフィノ)]エタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,100
500 MG
¥63,100
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,100
500 MG
¥63,100
About This Item
化学式:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
CAS番号:
分子量:
458.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
mp
101-105 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
InChI Key
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697753-100MG:
697753-BULK:
697753-VAR:
697753-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)