Merck
902993
Sigma-Aldrich
(BPhen)Ni(OAc)2.xH2O
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,960
¥18,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,960
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H22N2NiO4
CAS番号:
分子量:
509.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥18,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
O=C(O[Ni]OC(C)=O)C.C1(C2=CC=CC=C2)=CC=NC3=C1C=CC4=C3N=CC=C4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C24H16N2.2C2H4O2.Ni/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18;2*1-2(3)4;/h1-16H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI Key
DONATKZVTHVGHJ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Catalyst for cross couplings via C-N bond activation
注意
Store under N2 atmosphere
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
902993-VAR:
902993-250MG:
902993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Corey H Basch et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(15), 5313-5316 (2017-04-01)
We developed a strategy to harness alkyl amines as alkylating agents via C-N bond activation. This Suzuki-Miyaura cross coupling of alkylpyridinium salts, readily formed from primary amines, is the first example of a metal-catalyzed cross coupling via C-N bond activation
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.