Merck
913154
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide
別名:
(phen)NiBr2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,300
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8Br2N2Ni
CAS番号:
分子量:
398.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
Br[Ni]1(Br)[N]2=CC=CC3=C2C([N]1=CC=C4)=C4C=C3
アプリケーション
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions, including N-alkylation of amides and arylation of alcohols.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913154-BULK:
913154-5G:4548173361833
913154-1G:4548173361826
913154-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation