Merck
ニッケル触媒
ニッケルの周期表記号
ニッケル触媒は、炭素-炭素結合を形成するクロスカップリング反応から、Raneyニッケル触媒による電子豊富な炭素結合の還元まで、多くの合成反応において中心的な役割を果たしています。これらのニッケル触媒の酸化の程度はさまざまで、0価ニッケル、2価ニッケル、3価ニッケル、4価ニッケルといった触媒があります。購入可能なニッケル触媒には、アルミニウムニッケル(AlNi)合金、アンモニウムニッケル水和物、ニッケルCOD、ハロゲン化ニッケル(塩化ニッケル、臭化ニッケル、フッ化ニッケル、ヨウ化ニッケル)、シクロペンタジエニルニッケル、金属ニッケル、ニッケルアセチルアセトナート、およびRaneyニッケルがあります。これらはW.R. Grace and Company社より供給を受けています。
製品
関連性で並べ替え
1~20/85を表示
表示を変更する
1~20/85を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/85を表示しました。