Merck
913014
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II)
≥95%
別名:
Ni(dppp)Br2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H26Br2NiP2
CAS番号:
分子量:
630.94
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II) is catalyst for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
  • Solid state metathesis polycondensation
  • Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
  • Double bond isomerization
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
913014-500MG:
913014-VAR:
913014-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Felicia Weber et al.
Organic letters, 17(12), 2952-2955 (2015-05-30)
A highly reactive nickel catalyst comprising NiCl2(dppp) or NiCl2(dppe) with zinc powder, ZnI2 and Ph2PH, was applied in the isomerization of terminal alkenes to Z-2-alkenes. The double-bond geometry of the 2-alkene can be controlled via the reaction temperature to yield
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.