Merck
911534
Sigma-Aldrich
(4,4′-dMeObpy)NiCl2
別名:
4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine nickel (II) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12Cl2N2NiO2
CAS番号:
分子量:
345.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
(4,4′-dMeObpy)NiCl2 is a Ni catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
911534-BULK:
911534-250MG:
911534-1G:
911534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhongdong Sun et al.
Organic letters, 19(14), 3727-3730 (2017-07-12)
Direct coupling of ethers and acyl halides was promoted by a binary catalytic system comprising an Ir-based photocatalyst and a Ni complex under blue-light irradiation. Photocatalysts with high triplet energy directed the catalysis, and the reaction likely proceeded by triplet-triplet