Merck
911984
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II)
別名:
(bpy)NiI2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥19,700
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥19,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8I2N2Ni
CAS番号:
分子量:
468.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES記法
[Ni]1([NH]2=C(C3=[NH]1C=CC=C3)C=CC=C2)(I)I
InChI Key
HXZGEUKJJFSILG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II) is a catalyst for the cross-electrophile coupling of vinyl halides and alkyl halides.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
911984-500MG:
911984-VAR:
911984-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kirk W Shimkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7074-7078 (2018-05-26)
Nickel-catalyzed cross-electrophile couplings have recently emerged as highly effective and practical methods for the formation of C-C bonds. By merging this process with well-established π-π coupling chemistry, a new method for the synthesis of tetrasubstituted alkenes has been developed. The