Merck
917982
Sigma-Aldrich
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride
≥95%
別名:
(NiCl2(py)4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,800
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20Cl2N4Ni
CAS番号:
分子量:
446.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
InChI
1S/4C5H10N.2ClH.Ni/c4*1-2-4-6-5-3-1;;;/h4*1-5H2;2*1H;/q4*-1;;;+6/p-2
InChI Key
UOXIEMDYDIZJAZ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
917982-BULK:
917982-1G:
917982-VAR:
917982-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrés García-Domínguez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(35), 12286-12290 (2019-06-27)
The potential of merging photoredox and nickel catalysis to perform multicomponent alkene difunctionalizations under visible-light irradiation is demonstrated here. Secondary and tertiary alkyl groups, as well as sulfonyl moieties can be added to the terminal position of the double bond
Ryan L Jezorek et al.
Organic letters, 16(24), 6326-6329 (2014-12-04)
A library containing 10 air-stable Ni(II)X(Aryl)(PCy3)2 σ-complexes as precatalysts (X = Cl, Br, OTs, OMs, aryl = 1-naphthyl, 2-naphthyl; X = Cl, 1-acenaphthenyl, 1-(2-methoxynaphthyl), 9-phenanthrenyl, 9-anthracyl) was synthesized and demonstrated to quantitatively cross-couple 2-methoxyphenyl dimethylsulfamate with methyl 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl)benzoate at 23